Fortfahren mit
L0376
L-Leucin-2-Naphthylamid -hydrochlorid
leucine aminopeptidase substrate
Synonym(e):
L-Leucin-β-Naphthylamid -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 289,00
€ 245,65
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 493,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H20N2O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.80
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
212-970-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3918167
€ 245,65
Listenpreis€ 289,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C16H20N2O.ClH/c1-11(2)9-15(17)16(19)18-14-8-7-12-5-3-4-6-13(12)10-14;/h3-8,10-11,15H,9,17H2,1-2H3,(H,18,19);1H/t15-;/m0./s1
InChI key
HTHKKWZMEVJWQF-RSAXXLAASA-N
Application
Substrat für die Bestimmung von Leucin-Aminopeptidase in kolorimetrischen und histochemischen Verfahren.
Analysis Note
Sehr wenig freies β-Naphthylamin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L1635L9125A2636
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: insoluble
solubility
ethanol: 50 mg/mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)