Fortfahren mit
A2388
N-Acetylneuraminsäure
≥98% (HPLC), from Escherichia coli
Synonym(e):
5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galactononulosonsäure, Lactaminsäure, NAN, NANA, Sialinsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 70,20
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 363,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 753,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.000,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H19NO9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.27
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-023-1
Beilstein/REAXYS Number:
1716283
MDL number:
€ 70,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
type
Type VI
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D -34.0 to -30.0 °, c = 1% in water
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
mp
184-186  °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@]1(O[C@@]([C@@H]([C@H](C1)O)NC(C)=O)([H])[C@@H]([C@@H](CO)O)O)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5-,6+,7+,8+,9+,11-/m0/s1
InChI key
SQVRNKJHWKZAKO-PFQGKNLYSA-N
Application
N-Acetylneuraminsäure (NANA, Neu5Ac) ist ein Hauptbestandteil von Glykokonjugaten wie Glykolipiden, Glykoproteinen und Proteoglykanen (Sialoglykoproteinen), bei denen sie der glykosylierten Komponente selektive Bindungseigenschaften verleiht. Bisherige Untersuchungen haben sich mit der Biochemie, dem Metabolismus und der In-vivo- und In-vitro-Aufnahme von Neu5Ac beschäftigt. Neu5Ac wird bei der Entwicklung von Nanoträgern eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Konjugate der Neuraminsäure werden umgangssprachlich oft als "Sialinsäuren" oder "Neuraminsäuren" bezeichnet. N-Acetylneuraminsäure tritt häufig als terminaler Zuckerrest in Glykoproteinen an Zelloberflächen auf. Glykoproteine an Zelloberflächen spielen eine wichtige Rolle bei interzellulären Erkennungs- und Interaktionsprozessen sowie bei der Zelladhäsion. Membranglykoproteine sind auch für Tumorwachstum und Metastasenbildung von Bedeutung.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A081219023110138
biological source
Escherichia coli
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% anhydrous basis
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: ~50 mg/mL
solubility
-
solubility
water: ≥10 mg/mL
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Acetylneuraminsäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. I was wondering if the Sigma-Aldrich (A2388) N-Acetylneuraminic acid from Escherichia coli, ≥98%, is suitable to use in vitro on oligodendrocytes. In other words, is it sterile? Thank you in advance.
    1 answer
    1. This product has not been tested for in vivo or in vitro applications. Suitability for in vitro use will need to be validated by the end-user. The material is purified from Escherichia coli and has not tested for endotoxin. Solutions would require sterile filtration prior to adding to cultures. Alternatively, product 110138 is a synthetically produced product option. While not tested for in vitro use, it may be a better option for sensitive cell lines. It is not sterile and solutions would also required filter sterilization. See the link below to review this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/110138