Fortfahren mit
A2093
Aspirin
meets USP testing specifications
Synonym(e):
Acetylsalicylsäure, 2-Acetoxybenzoesäure, ASA, Aspirin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 41,40
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 127,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2-(CH3CO2)C6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-064-1
Beilstein/REAXYS Number:
779271
MDL number:
€ 41,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
form
powder or crystals
mp
134-136 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChI key
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Aspirin (acetylsalicylic acid) is a nonsteroidal anti-inflammatory drug. It occurs as white crystalline powder and is derived from salicylic acid.
Application
Aspirin has been used:
  • as a stabilizer for blood during 13,14-dihydro-15-keto-prostaglandin F2α (PGFM) measurement
  • to evaluate cell viability of BV-2 microglial cell line
  • in morphogenesis assay
Biochem/physiol Actions
Verhindert durch Hemmung der Cyclooxygenase (Prostaglandin H Synthase) die Produktion von Prostaglandinen mit höher Selektivität für COX-1. Für den antithrombotischen Effekt ist die Hemmung von COX-1 in Thrombozyten verantwortlich, welches die Produktion von Thromboxan und die Blutplättchenaggregation hemmt. Chemopräventive Wirkung gegenüber kolorektalen und anderen soliden Tumoren.
Aspirin is an analgesic and antipyretic agent used in the treatment of fever and pain as in arthritis. It is also associated with cardiovascular diseases.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BP617PHR1003A0200000
Aspirin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP617
Aspirin
Gene Information
human ... ITGA2B(3674), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
form
powder or crystals
form
crystalline
form
-
form
-
mp
134-136 °C (lit.)
mp
134-136 °C (lit.)
mp
134-136 °C (lit.)
mp
134-136 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
USP/NF
agency
-
agency
USP 1044006, traceable to Ph. Eur. A0200000
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aspirin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
482.0 °F
flash_point_c
250 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aspirin suppresses growth in PI3K-mutant breast cancer by activating AMPK and inhibiting mTORC1 signaling
Henry, et al.
Cancer Research, 77(3), 790-801 (2017)
The 100 Most Important Chemical Compounds: A Reference Guide (2011)
Acetylsalicylic acid enhances the anti-inflammatory effect of fluoxetine through inhibition of NF-kB, p38-MAPK and ERK1/2 activation in lipopolysaccharide-induced BV-2 microglia cells
Yang JM, et al.
Neuroscience, 275, 296-394 (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A2093-100G04061833344583
A2093-500G04061833344606
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How to dissolve Aspirin and minimize concentration for storage?
    1 answer
    1. This compound is soluble in ethanol at 50 mg/mL, in water at 3 mg/mL, and in 37 °C water at 10 mg/mL. Acetylsalicylic acid is not stable in aqueous solutions and will readily hydrolyze to salicylic acid. Minimal concentration and solution stability in ethanol have not been established.