Fortfahren mit
BP617
Aspirin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
Acetylsalicylsäure, 2-Acetoxybenzoesäure, ASA, Aspirin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2-(CH3CO2)C6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
EC Number:
200-064-1
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
779271
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
aspirin
form
crystalline
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
mp
134-136 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChI key
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Aspirin BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Aspirin Tablets
  • Aspirin Gastro-resistant Tablets
  • Co-codaprin Tablets
  • Aspirin Dispersible Tablets
  • Aspirin and Caffeine Tablets
  • Biochem/physiol Actions
    Verhindert durch Hemmung der Cyclooxygenase (Prostaglandin H Synthase) die Produktion von Prostaglandinen mit höher Selektivität für COX-1. Für den antithrombotischen Effekt ist die Hemmung von COX-1 in Thrombozyten verantwortlich, welches die Produktion von Thromboxan und die Blutplättchenaggregation hemmt. Chemopräventive Wirkung gegenüber kolorektalen und anderen soliden Tumoren.
    Packaging
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Ähnliche Artikel vergleichen
    Vollständigen Vergleich anzeigen
    Unterschiede anzeigen
    1 of 1
    Dieser Artikel
    1044006A0200000Y0001460
    Aspirin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    BP617
    Aspirin
    Aspirin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
    USP
    1044006
    Aspirin
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    USP
    manufacturer/tradename
    EDQM
    manufacturer/tradename
    EDQM
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    form
    crystalline
    form
    -
    form
    -
    form
    -
    Still not finding the right product?
    Explore all of our products under Aspirin
    pictograms
    Exclamation mark
    signalword
    Warning
    Lagerklasse
    11 - Combustible Solids
    wgk
    WGK 1
    flash_point_f
    482.0 °F
    flash_point_c
    250 °C
    hcodes
    Hazard Classifications
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
    Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)
    Questions
    1–2 of 2 Questions  
    1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
      1 answer
      1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
        For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
        For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
        For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
        Helpful?
    2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
      1 answer
      1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf