Merck
A0200000
Acetylsalicylsäure
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Acetoxybenzoesäure, ASA, Aspirin
About This Item
Lineare Formel:
2-(CH3CO2)C6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
Beilstein:
779271
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
aspirin
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
134-136 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChIKey
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Acetylsalicylic acid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Verhindert durch Hemmung der Cyclooxygenase (Prostaglandin H Synthase) die Produktion von Prostaglandinen mit höher Selektivität für COX-1. Für den antithrombotischen Effekt ist die Hemmung von COX-1 in Thrombozyten verantwortlich, welches die Produktion von Thromboxan und die Blutplättchenaggregation hemmt. Chemopräventive Wirkung gegenüber kolorektalen und anderen soliden Tumoren.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
482.0 °F
Flammpunkt (°C)
250 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Andrew O Maree et al.
Journal of the American College of Cardiology, 46(7), 1258-1263 (2005-10-04)
We investigated whether use of low-dose enteric-coated (EC) aspirin for secondary prevention of cardiovascular events has sufficient bioavailability to achieve complete platelet cyclooxygenase (COX) inhibition in all individuals. Aspirin reduces cardiovascular morbidity and mortality in patients with pre-existing vascular disease;
Laurent Arnaud et al.
Autoimmunity reviews, 13(3), 281-291 (2013-11-06)
We performed a meta-analysis to determine whether aspirin has a significant protective effect on risk of first thrombosis among patients with antiphospholipid antibodies (aPL+). Observational and interventional studies identified from the Medline, Embase and Cochrane databases were selected if they
Ahmed Kayssi et al.
Journal of vascular surgery, 60(1), 106-110 (2014-03-25)
Acute limb ischemia (ALI) in pediatric patients is rare but may lead to limb loss and life-long complications. This study reviewed the experience of a Canadian tertiary pediatric center with the medical and operative management of ALI. The medical records of
P J Devereaux et al.
The New England journal of medicine, 370(16), 1494-1503 (2014-04-01)
There is substantial variability in the perioperative administration of aspirin in patients undergoing noncardiac surgery, both among patients who are already on an aspirin regimen and among those who are not. Using a 2-by-2 factorial trial design, we randomly assigned
Reiko Nishihara et al.
JAMA, 309(24), 2563-2571 (2013-06-27)
Aspirin use reduces the risk of colorectal carcinoma. Experimental evidence implicates a role of RAF kinases in up-regulation of prostaglandin-endoperoxide synthase 2 (PTGS2, cyclooxygenase 2), suggesting that BRAF-mutant colonic cells might be less sensitive to the antitumor effects of aspirin