Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 212,00 | |
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 663,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42010201
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.26
MDL number:
Biological source:
bovine
Assay:
≥97% (PAGE)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
SDS-PAGE: suitable
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
bovine
Quality Segment
assay
≥97% (PAGE)
form
lyophilized powder
composition
Monomer, ≥97%
technique(s)
SDS-PAGE: suitable
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Das am reichlichsten vorhandene Plasmaprotein bei Säugetieren ist Albumin. Es wird in der Leber erzeugt und als nicht glykolysiertes Protein in das Plasma übertragen. Dieses multifunktionelle Protein kann an Liganden binden. [1]
Application
Die Bindungseigenschaften von Albumin können in einem breiten Spektrum von klinischen, pharmazeutischen und biochemischen Anwendungen eingesetzt werden.[1]
Monomeres Rinderalbumin wird wie folgt verwendet:
- als Referenzstandard für das Molekulargewicht und den Polydispersionsindex zur Analyse von Augentropfen auf Hyaluronsäurebasis[2]
- als Standard bei der mit Ausschlusschromatographie (size exclusion chromatography, SEC-MALS) gekoppelten mehrwinkligen Lichtstreuung zur Kalibrierung[3]
- als Modellprotein zur Erzeugung von subvisiblen Partikeln (SVP) für mikroskopische Untersuchungen der Durchflussdarstellung[4]
Biochem/physiol Actions
Albumin ist das wichtigste Plasmaprotein, das an der Steuerung des Ca2+- und Mg2+-Spiegels bei Säugetieren beteiligt ist.[1]
Preparation Note
Aus Albumin (A4503) isoliert, wie in Janatova, J., et al., J. Biol. Chem., 243, 3612 (1968) für Mercaptalbumin beschrieben.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) SDS-PAGE: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, gel permeation chromatography (GPC): suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable |
| assay ≥97% (PAGE) | assay ≥97% (agarose gel electrophoresis) | assay - | assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) |
| biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A1900-1G | 04061826660898 |
| A1900-250MG | 04061833267219 |
| A1900-500MG | 04061833267226 |