Fortfahren mit
A8531
Albumin aus Rinderserum
pH <5.0, powder
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,90
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.56
MDL number:
Biological source:
bovine
Form:
powder
Technique(s):
ELISA: suitable, gel permeation chromatography (GPC): suitable, immunohistochemistry: suitable
Impurities:
~0.3% dithiothreitol
€ 97,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
form
powder
mol wt
~66,000
packaging
vial of 50 mg
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable, gel permeation chromatography (GPC): suitable, immunohistochemistry: suitable
impurities
~0.3% dithiothreitol
pH
<5.0
suitability
suitable for (Suitable for use as a gel filtration marker)
UniProt accession no.
foreign activity
BT virus, none detected, VSV virus, none detected
storage temp.
−20°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Albumin is the most abundant plasma protein in humans. It has a molecular mass of 66.5 kDa.
Application
Molekulargewichtsmarker für die Gelfiltration
Albumin from bovine serum has been used:
  • for blocking of nonspecific immunoglobulin during immunohistochemical reactions.[1]
  • to coat microplates for blocking non-specific binding during I-ELISA (Indirect Enzyme-linked Immunosorbent Assay)
  • as molecular mass standard in analytical gel filtration chromatography for Superdex® 75 10/300 GL gel filtration column.[2]
  • for measuring fluorescence for PR1 (phytofluor red 1) by using Fluorescence correlation spectroscopy (FCS)[3]
  • as a reference mixture along with horse Mb in Size Exclusion Chromatography[4]
It can be used as a gel filtration molecular weight marker. It can be used in medical studies to quantify binding capacity and adsorption rate of protein enrichment and separation medium critical in proteomic research.
Biochem/physiol Actions
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Bovine serum albumin also refers as BSA or Fraction V is a protein isolated from cows. BSA can block vacant binding sites in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in both poly-l-lysine (PLL)-treated and non-treated microwells.[5] It can also triggers the insulin dependent diabetes mellitus.[6]
High levels of albumin are associated with dehydration. Albumin turnover is seen in infants with iron deficiency anemia. Albumin in serum level is associated with advanced liver disease.
Preparation Note
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
Legal Information
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A8022A3912A7888
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blocking: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
technique(s)
blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
blood typing: suitable
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
suitability
suitable for (Suitable for use as a gel filtration marker)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Rinderserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)