Merck
A4378
Albumin aus Rinderserum
lyophilized powder, 1× crystallized, ≥97% (agarose gel electrophoresis)
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥97% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
quality
crystallized
purified by
cold ethanol fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable
pH
7
solubility
water: soluble (50 mg/ml)
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Albumin ist das häufigste Plasmaprotein des Menschen. Hohe Albuminkonzentrationen stehen mit Dehydrierung in Verbindung. Ein Albuminumsatz ist bei Kleinkindern mit Eisenmangelanämie zu beobachten. Serumalbumin ist ein verlässlicher Prognoseindikator für eine Lebererkrankung. Die oxidativen Schäden von Albumin treten bei fortgeschrittener Lebererkrankung auf.
Application
Rinderserumalbumin hat folgende Anwendungen:
  • als Zusatzstoff in Auswaschlösungen und Lösungen mit fluoreszierendem Farbstoff
  • als Supplement zu Waymouth-Medium und modifiziertem Essential Medium-α (MEMα)
  • in Pflanzenextrakten für den Proteinpräzipitationstest
  • als Bestandteil von Ringer-Lösung zum Spülen von Netzhautgewebe
Biochem/physiol Actions
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Preparation Note
Dieses oft als Cohn-Fraktion V bezeichnete Produkt wird nach einer modifizierten Methode der Cohn-Fraktionierung mit kaltem Ethanol hergestellt. Weiter aufgereinigt mit einem proprietären Kristallisationsverfahren
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Rinderserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)