Fortfahren mit
A1888
2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazolin-6-sulfonsäure) Diammoniumsalz
≥98% (HPLC), chromogenic, powder
Synonym(e):
AzBTS-(NH4)2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,70
2 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 126,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 309,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24N6O6S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
548.68
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
250-396-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7329461
€ 80,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazolin-6-sulfonsäure) Diammoniumsalz, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[NH4+].[NH4+].CCN1C(\Sc2cc(ccc12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C3/Sc4cc(ccc4N3CC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H18N4O6S4.2H3N/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18;;/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28);2*1H3/b19-17-,20-18-;;
InChI key
OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
General description
ABTS, 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzthiazolin-6-sulfonsäure), ist eine wasserlösliche chemische Verbindung, die als chromogenes Substrat verwendet wird:
  • ABTS zusammen mit Wasserstoffperoxid zur Reaktion mit Peroxidase-Enzymen (wie z. B. HRP)
  • ABTS zusammen mit Lakkase- oder Bilirubin-Oxidase
ABTS wird hauptsächlich in ELISA-Verfahren (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) verwendet.
Eine Peroxidasereaktion von ABTS in Gegenwart von Wasserstoffperoxyd ergibt ein lösliches Endprodukt mit grüner Färbung, das bei 405 nm spektrophotometrisch abgelesen werden kann. Die Reaktion kann mit 1 % Natriumlaurylsulfat (SDS) gestoppt werden.††† ABTS, 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazolin-6-sulfonsäure)-Diammoniumsalz ist lichtempfindlich.
Application
  • 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzthiazolin-6-sulfonsäure)-Diammoniumsalz wird verwendet als Substrat für ELISA-Verfahren (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay).
  • ABTS wird maßgeblich in der Lebensmittelindustrie eingesetzt, um die antioxidativen Kapazitäten in verschiedenen Lebensmitteln zu messen.
  • ABTS wird außerdem zur Überwachung der Glucosekonzentrationen in verschiedenen Lösungen, einschließlich Blutserum, verwendet.
  • Es wird für ELISA-Verfahren (Mikrotiterplatten) empfohlen, jedoch nicht für Membrananwendungen. Da ABTS nicht so leicht oxidiert wie TMB- und OPD-Substrate, weist es bei ELISA-Anwendungen eine geringere Empfindlichkeit auf. Somit bietet ABTS bei Fällen mit umfangreichen Hintergrundergebnissen mehrere Vorteile gegenüber TMB und OPD.
2,2′-Azino-bis(3-Ethylbenzothiazolin-6-Sulfonsäure) ist ein Peroxidasesubstrat, das für die Verwendung bei ELISA-Verfahren geeignet ist. Das Substrat produziert ein lösliches Endprodukt mit grüner Färbung, das bei 405 nm spektrophotometrisch abgelesen werden kann. Die Reaktion kann mit 1 % Natriumlaurylsulfat (SDS) gestoppt werden. Empfohlen für ELISA-Verfahren (Mikrotiterplatten), nicht empfohlen für Membrananwendungen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A994111557194430
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
deionized water: 100 mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, slightly hazy to clear
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
tablet
form
powder or crystals
form
crystals, powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A1888-5G04061835504374
A1888-2G04061835551224
A1888-1G04061835551217
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the color of ABTS solution after dissolving ABTS in water?
    1 answer
    1. For batch release, this product’s appearance in water is tested at a concentration of 10 mg/mL. The observed color range is from faint green to green to green-yellow.
      Helpful?
  2. What is the concentration of Product A1888, 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt?
    1 answer
    1. This product is available in powder form and is not a prepared solution. Should a prepared solution be preferred, please see the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/roche/11684302001
      Helpful?
  3. What is the weight of 1G?
    1 answer
    1. This product is available in 1, 2, and 5 gram quantities. The G in 1G represents 'gram'. The total packing weights, including the bottle, are 6 grams, 8 grams, and 18 grams, respectively.