Fortfahren mit
194430
ABTS-Chromophor, Diammoniumsalz
Synonym(e):
ABTS-Chromophor, Diammoniumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 131,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H18N4O6S4 · (NH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
548.68
UNSPSC Code:
41116133
NACRES:
NA.41
MDL number:
€ 131,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
(Synthetic chemical)
Quality Segment
description
RTECS - DL7002000
assay
≥98% (HPLC)
form
crystals, powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1cc2c(cc1)N(\C(=N\N=C3/Sc4c(ccc(c4)[S](=O)(=O)O)N/3CC)\S2)CC.N.N
InChI
1S/C18H18N4O6S4.2H3N/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18;;/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28);2*1H3/b19-17-,20-18-;;
InChI key
OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
General description
Nützlich als Substrat für ELISA; dient als Wasserstoffdonator in Peroxidasereaktionen. Das Radikalkation besitzt ein Absorptionsmaximum von 414 nm.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °C) oder für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank (4 °C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 4 °C bis zu 1 Woche und bei einer Temperatur von -20 °C bis zu 4 Monate haltbar.
Other Notes
Groome, N.P. 1980. J. Clin. Chem. Clin. Biochem.18, 345.
Childs, R.E. und Bardsley, W.G. 1975. Biochem. J.145, 93.
Legal Information
ABTS ist eine Marke von Boehringer Mannheim.
ABTS is a trademark of Roche
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A1888A9941F4383
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
tablet, 10 mg substrate per tablet
description
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder, crystals
form
powder
form
tablet
form
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
protect from light
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ABTS-Chromophor, Diammoniumsalz
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)