Undiluted aliquots of this product can be stored at -80º or -20º C for long-term storage. Under aseptic conditions, this product remains stable at 4°C until the CoA-listed retest date.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 235,00 |
Über diesen Artikel
biological source
bovine
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
assay
90-120 mg/mL protein basis (biuret)
form
solution
purified by
heat shock fractionation
contains
does not contain stabilizer or preservative
origin
USA origin
concentration
10% in DPBS
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.05% fatty acid, ≤200 EU/mL endotoxin
pH
7.1-7.7
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Application
BSA ist ein bekannter Fettsäure(FA)-Träger. Demnach kann in FA-Anwendungen wie Zellkulturen das spezifische BSA für die Kontrolle von spezifischen Fettsäuren, die zum Kultivieren von Zelllinien verwendeten werden, wichtig sein, da verschiedene Zelllinien unterschiedliche Sensitivitäten gegenüber bestimmten FAs aufweisen können. Aus diesem Grund eignet sich fettsäurefreies BSA für Zellkulturanwendungen, bei denen der spezifische Fettsäuregehalt sorgfältig kontrolliert werden muss. Dadurch können Forscher die für die entsprechenden Zelllinien benötigten spezifischen Fettsäuren kontrollieren. Fettsäurefreies BSA gewährleistet außerdem eine maximale Anzahl an optimalen Bindungsstellen für die spezifischen Fettsäuren, die Forscher in entsprechenden Zellkulturversuchen verwenden möchten. Zudem werden mit fettsäurefreiem BSA jegliche Bedenken hinsichtlich potenziell in nicht fettsäurefreiem BSA vorhandenen endogenen Fettsäuren ausgeräumt.
Features and Benefits
- Fettsäurefrei / auf sehr geringem Fettsäuregehalt getestet
- Geringer Endotoxingehalt
- Sterilfiltriert
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) ELISA: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable |
| assay 90-120 mg/mL protein basis (biuret) | assay 7.0-8.0% protein basis (UV) | assay 20-22 mg/mL protein basis (biuret) | assay 28-32% protein basis (biuret) |
| biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form solution | form liquid | form solution | form solution |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin -Lösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
Verwandter Inhalt
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A1595-50ML | 04061833342503 |
-
Can I store undiluted aliquots of this solution at -80º or -20º C for longterm storage? If not, how long does this solution last at 2-8ºC?
1 answer-
Helpful?
-
-
How should we store this reagent?
1 answer-
As stated in the properties section of the product page, the storage temperature is 2-8°C