Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1.25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 216,00 |
5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 528,00 |
10 x 5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.330,00 |
Über diesen Artikel
biological source
bovine
Quality Segment
grade
Molecular Biology
product line
BioReagent
assay
20-22 mg/mL protein basis (biuret)
form
solution
quality
non-acetylated
purified by
heat shock fractionation
contains
does not contain preservative
origin
USA origin
concentration
20 mg/mL in H2O, 20-22 mg/mL Biuret
technique(s)
PCR: suitable
impurities
Alakaline phosphatase, none detected, DNase, none detected, Endonuclease, none detected, Exonuclease, none detected, NICKase, none detected, peroxidase, none detected, <10.0 cfu/mL Total microbial count
UniProt accession no.
foreign activity
Alkaline Phosphatase free , DNase free , DNase, RNase, NICKase, protease, peroxidase and alkaline phosphatase, none detected, NICKase free , Peroxidase free , Protease free , RNase free
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Application
BSA kann in molekularbiologischen Anwendungen unterschiedlich genutzt werden, z. B.:
- als zusätzlicher Bestandteil von Lösungen mit Enzymen oder anderen Proteinen, um ein Anhaften des Enzyms oder eines anderen Proteins von Interesse an der Oberfläche des Teströhrchens oder der Pipette zu verhindern
- als inerter Stabilisator von Enzymen oder Proteinen während der Inkubation, um die ordnungsgemäße Funktion des jeweiligen Enzyms oder Proteins zu gewährleisten
Features and Benefits
- Frei von alkalischen Phosphaten
- Frei von DNase/Exonuklease
- Frei von Nickase/Endonuklease
- Frei von Protease
- Frei von RNase
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) blocking: suitable, cell culture | mammalian: suitable |
| origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin |
| biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| assay 20-22 mg/mL protein basis (biuret) | assay 7.0-8.0% protein basis (UV) | assay 28-32% total protein basis (UV) | assay 33-37% total protein basis (UV) |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 400 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin -Lösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?