Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.430,00 |
Über diesen Artikel
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
product line
PRECISIO® Kinase
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
626-848 nmol/min·mg
mol wt
A1 subunit ~68 kDa, B1 subunit ~38 kDa, G1 subunit ~40 kDa
solubility
water: soluble
application(s)
life science and biopharma
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PRKAA1(5562), PRKAB1(5564), PRKAG1(5571)
General description
AMP-activated protein kinase (AMPK) is a heterotrimer protein kinase consisting of a α catalytic subunit, and non-catalytic β and γ subunits.
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) |
| specific activity 626-848 nmol/min·mg | specific activity 297-401 nmol/min·mg | specific activity 157-213 nmol/min·mg | specific activity 255-345 nmol/min·mg |
| Gene Information human ... PRKAA1(5562), PRKAB1(5564), PRKAG1(5571) | Gene Information human ... PRKAA1(5562), PRKAB2(5565), PRKAG1(5571) | Gene Information human ... PRKAA1(5562), PRKAB1(5564), PRKAG3(53632) | Gene Information human ... PRKAA2(5563), PRKAB2(5565), PRKAG2(51422) |
| biological source human | biological source - | biological source - | biological source - |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells |
| form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Instructions
Instructions
Instructions
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A1233-10UG | 04061833341964 |