Über diesen Artikel
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Quality Segment
product line
PRECISIO® Kinase
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
157-213 nmol/min·mg
mol wt
A1 subunit ~68 kDa, B1 subunit ~38 kDa, G3 subunit ~51 kDa
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PRKAA1(5562), PRKAB1(5564), PRKAG3(53632)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?