Merck
A6428
Aflatoxin M1
From Aspergillus flavus, , mycotoxin, film
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H12O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
229-865-4
MDL number:
Form:
film
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Aflatoxin M1, from Aspergillus flavus
biological source
Aspergillus flavus
Quality Segment
form
film
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12OC=C[C@@]1(O)c3c(O2)cc(OC)c4C5=C(C(=O)CC5)C(=O)Oc34
InChI
1S/C17H12O7/c1-21-9-6-10-13(17(20)4-5-22-16(17)23-10)14-12(9)7-2-3-8(18)11(7)15(19)24-14/h4-6,16,20H,2-3H2,1H3/t16-,17-/m1/s1
InChI key
MJBWDEQAUQTVKK-IAGOWNOFSA-N
General description
Aflatoxine sind Pilzmetaboliten, die vor allem in Futter- und Nahrungsmitteln zu finden sind. Aflatoxin M1 ist ein hydroxylierter Metabolit von Aflatoxin B1. Es wird in Milch und Urin freigesetzt und in der Leber produziert, nachdem Aflatoxin B1 aufgenommen wurde.
Application
Aflatoxin M1 ist sowohl ein hepatotoxisches als auch hepatokarzinogenes Mykotoxin, das bekanntlich bei Tieren Immunsuppression hervorruft.
Aflatoxin M1 wird als Standard zur Untersuchung der Inzidenz und des Vorhandenseins von Aflatoxin M1 (AFM1) in brasilianischer Milch und Säuglingsanfangsnahrung eingesetzt. Es wird auch als Standard zur Untersuchung der Inzidenz und des Vorhandenseins von Aflatoxin M1 (AFM1) in Milchprodukten aus brasilianischer Herstellung eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Aflatoxin M1 besitzt hepatokarzinogene Eigenschaften.
Preparation Note
Metabolit von Aspergillus flavus.
Disclaimer
Möglicherweise krebserregend.
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)