Fortfahren mit
96317
6-Chlor-3-indolyl α-D-Galactopyranosid
≥98.0% (HPLC), powder
Synonym(e):
Salmon-α-Gal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 362,00
€ 307,70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16ClNO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.73
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
6-Chlor-3-indolyl α-D-Galactopyranosid, ≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3cc(Cl)ccc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16ClNO6/c15-6-1-2-7-8(3-6)16-4-9(7)21-14-13(20)12(19)11(18)10(5-17)22-14/h1-4,10-14,16-20H,5H2/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
OQWBAXBVBGNSPW-HTOAHKCRSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
16555T7407M7633
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
96317-100MG-F04061833054369
96317-25MG-F04061833054376