Fortfahren mit
16555
5-Brom-4-chlor-3-indolyl-α-D-galactopyranosid
≥98.0% (HPLC), powder or crystals
Synonym(e):
X-α-Gal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,40
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 265,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15BrClNO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.63
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 82,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
5-Brom-4-chlor-3-indolyl-α-D-galactopyranosid, ≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D 135.0±5.0°, c = 1 in DMF/H2O 1:1
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
OPIFSICVWOWJMJ-YGEXGZRRSA-N
Application
geeignet als Substrat für α-Galactosidase
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B425244687B4387
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
optical activity
[α]/D 135.0±5.0°, c = 1 in DMF/H2O 1:1
optical activity
-
optical activity
[α]/D -102.0±3.0°, c = 1 in methanol
optical activity
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)