Fortfahren mit
95289
Wasser
for cell biology
Synonym(e):
Water for cell culture
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 24,40
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,10
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
18.02
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-791-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Bp:
100 °C (lit.)
€ 24,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Wasser, for cell biology, sterile ultrafiltered
Quality Level
form
liquid
quality
sterile ultrafiltered
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
dilution
(for analytical testing)
impurities
mycoplasma, none detected (fluorimetric detection of DNA traces; Hoechst test with Bisbenzimide H 33258 (Cat. No 14530)), ≤0.005 EU/mL endoxins
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
cation traces
Ca: <10 ppb, Mg: <10 ppb
application(s)
cell analysis
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Application
Water has been used:
  • to rinse the corroded and noncorroded disks in lipopolysaccharide affinity assay
  • during hydrogel synthesis and preparation
  • in the preparation of 2-mercaptoethanol and CpG-ODN stock solution
  • in the preparation of lipopolysaccharides (LPS)
Other Notes
Easily compare specifications for Water products with the Water specification table.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
95284W3500W1503
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
200
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
mycoplasma, none detected (fluorimetric detection of DNA traces; Hoechst test with Bisbenzimide H 33258 (Cat. No 14530)), ≤0.005 EU/mL endoxins
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
impurities
≤1 EU/mL endotoxin
impurities
endotoxin, tested
pH
5-7
pH
5-7
pH
5-7
pH
5-7
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wasser
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Comparative analysis of QCM and SPR techniques for the optimization of immobilization sequences
Ansorena P, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 155(2), 667-672 (2011)
Influence of corrosion on lipopolysaccharide affinity for two different titanium materials
Barao VAR, et al.
The Journal of Prosthetic Dentistry, 110(6), 462-470 (2013)
Production and analysis of immunomodulatory excretory-secretory products from the mouse gastrointestinal nematode Heligmosomoides polygyrus bakeri
Valanparambil RM, et al.
Nature Protocols, 9(12), 2740-2740 (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
95289-1L04061833315842
95289-100ML04061833315835