Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
18.02
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12191602
EC Number:
231-791-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Grade:
Molecular Biology
Technique(s):
FISH: suitable
Bp:
100 °C (lit.)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Wasser, Molecular Biology, sterile filtered
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
quality
sterile filtered
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
FISH: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
conductivity
0.0-5 μS/cm at 25 °C
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
cation traces
Ca: <10 ppb, Mg: <10 ppb
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
Wasser in molekularbiologischer Qualität ist sterilfiltriert und gebrauchsfertig, frei von DNase-, RNase-, Phosphatase- und Protease-Kontamination.
Application
Anwendungsgebiete von sterilfiltriertem Wasser:
- Zum Klonen und zur Plasmidkonstruktion.
- Für den Restriktionsverdau von PCR-Amplikons in der Polysaccharid-A-(PSA)-Restriktionsmethode.
- Bei der RNA-Isolierung.
- Bei der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH).
- Zum Verdünnen der Proben von CVF (Cervicovaginalflüssigkeit) und Menstruationsextrakten für den Spezifitätstest durch Amplifikation von mRNA aus der reversen Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR).
- Für die DNA-Quantifizierung mittels quantitativer Polymerase-Kettenreaktion (qPCR).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wasser
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?