Merck
W1503
Wasser
sterile filtered, suitable for embryo cell culture, BioXtra
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
100 ML
€ 36,10
500 ML
€ 72,20
€ 36,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
18.02
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-791-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Technique(s):
cell culture | embryo: suitable
Bp:
100 °C (lit.)
Vapor pressure:
3 mmHg
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Wasser, for embryo transfer, sterile-filtered, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/H2O/h1H2
vapor density
<1 (vs air)
vapor pressure
3 mmHg
sterility
sterile-filtered
product line
BioXtra
Quality Level
SMILES string
O
form
liquid
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
impurities
endotoxin, tested
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
W3500952894.86505
Water OmniPur&#174; Grade, Sterile Purified, WFI Quality, Cell Culture Tested
Millipore
4.86505
Water
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
3 mmHg
vapor pressure
3 mmHg
vapor pressure
-
vapor pressure
-
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
pH
5-7
pH
5-7
pH
5-7
pH
-
Application
Wasser wird zur Herstellung von Kryokonservierungsmedium für Mausspermien zum Suspendieren von Partikelproben in verschiedenen Studien eingesetzt
Wasser eignet sich zur Verwendung bei der Manipulation von Embryonen.
Wasser wird wie folgt verwendet:
  • In toxikologischen Analysen für die Suspension von Emissionspartikeln[1]
  • Für die Suspension von Partikelproben in verschiedenen Studien
  • Bei der Kultivierung und Exposition von Zellen[2]
  • Zum Waschen von Zellen in calciumfreiem Wasser während des Nachweises von intrazellulären Calciumveränderungen[3]
Other Notes
Die Wasser-Spezifikationstabelle ermöglicht einen einfachen Vergleich der Spezifikationen verschiedener Wasserprodukte.
Comparable product
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G Morgan et al.
Cell death and differentiation, 6(1), 36-47 (1999-04-14)
A mutant T-cell hybridoma line named mutant 51 was developed that, unlike the parental line, did not die after T-cell receptor (TCR) engagement and demonstrated reduced death in response to dexamethasone. Intracellular calcium measurements showed that available calcium stores were
In vitro toxicological characterization of particulate emissions from residential biomass heating systems based on old and new technologies.
Pasi I. Jalava et al.
Atmospheric Environment, 50, 24-35 (2012)
Jarno Ruusunen et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 401(10), 3183-3195 (2011-10-01)
Several studies have shown that combustion-derived fine particles cause adverse health effects. Previous toxicological studies on combustion-derived fine particles have rarely involved multiple endpoints and a detailed characterization of chemical composition. In this study, we developed a novel particle sampling
In vitro immunotoxic and genotoxic activities of particles emitted from two different small-scale wood combustion appliances.
Maija Tapanainen et al.
Atmospheric Environment, 45, 7546-7554 (2011)
Tiina Torvela et al.
Chemical research in toxicology, 27(9), 1516-1527 (2014-07-27)
Multiple studies show that particulate mass (PM) generated from incomplete wood combustion may induce adverse health issues in humans. Previous findings have shown that also the PM from efficient wood combustion may induce enhanced production of reactive oxygen species (ROS)
Artikel
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture