Fortfahren mit
94968
Polysucrose 40-Fluorescein-Isothiocyanat-Konjugat
average mol wt 30,000-50,000
Synonym(e):
FITC-Polysucrose 40, Fluoresceinisothiocyanat-Polysaccharose 40-Konjugat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
form
powder
Quality Segment
mol wt
average mol wt 30,000-50,000
fluorescence
λex 498 nm; λem 521 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Analysis Note
Substitutionsgrad 0.003-0.015
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
940695173146947
fluorescence
λex 498 nm; λem 521 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
λex 496 nm; λem 521 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
λex 498 nm; λem 521 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
λex 490 nm; λem 520 nm (pH 8.0)
form
powder
form
powder
form
-
form
powder or crystals
mol wt
average mol wt 30,000-50,000
mol wt
average mol wt 300,000-450,000
mol wt
average mol wt 60,000-80,000
mol wt
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
94968-1G04061823360685