Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 477,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352116
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmol wt
average mol wt 60,000-80,000
Quality Segment
fluorescence
λex 498 nm; λem 521 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Application
Ficoll 70-fluorescein isothiocyanate conjugate (FITC-Ficoll 70) is used to measure tissue permeability parameters such as glomerular sieving coefficients.
Analysis Note
Substitutionsgrad 0.003-0.015
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| fluorescence λex 498 nm; λem 521 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence λex 498 nm; λem 521 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence λex 496 nm; λem 521 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence λex 490 nm; λem 520 nm (pH 8.0) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| mol wt average mol wt 60,000-80,000 | mol wt average mol wt 30,000-50,000 | mol wt average mol wt 300,000-450,000 | mol wt - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Transient and sustained increases in glomerular permeability following ANP infusion in rats.
Axelsson J, Rippe A, Rippe B.
American Journal of Physiology: Renal Physiology, 300, F24-F30 (2011)
Loss of size selectivity of the glomerular filtration barrier in rats following laparotomy and muscle trauma.
Axelsson J, Mahmutovic I, Rippe A, Rippe B.
American Journal of Physiology: Renal Physiology, 297, F577-F582 (2009)
Rapid, dynamic changes in glomerular permeability to macromolecules during systemic angiotensin II (ANG II) infusion in rats.
Axelsson J, Rippe A, Oberg CM, Rippe B.
American Journal of Physiology: Renal Physiology, 303, F790-F799 (2012)
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 51731-1G | 04061826643440 |