Merck
94069
Polysucrose 400-Fluorescein-Isothiocyanat-Konjugat
average mol wt 300,000-450,000
Synonym(e):
FITC-Polysucrose 400, Fluoresceinisothiocyanat-Polysaccharose 400-Konjugat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352116
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
mol wt
average mol wt 300,000-450,000
fluorescence
λex 496 nm; λem 521 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Analysis Note
Substitutionsgrad 0.003-0.015
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)