Fortfahren mit
94281
Urease aus Canavalia ensiformis (Jack bean)
powder, white, ~8 U/mg
Synonym(e):
Jack bean urease, Urea amidohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,30
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 208,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-656-0
NACRES:
NA.54
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
~8 U/mg
Biological source:
Canavalia ensiformis
€ 63,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Canavalia ensiformis
Quality Segment
form
powder
specific activity
~8 U/mg
mol wt
Mr ~480000
color
white
storage temp.
−20°C
General description
Molekulargewicht der Untereinheit: ~90,770
Besteht aus sechs Untereinheiten mit einem Molekulargewicht von ~544,620
Urease(Ure)-Enzym kommt im Zytosol vor. Es ist bei einem sauren pH-Wert aktiv. Urease kommt in Archaeen, Bakterien, einzelligen Eukaryoten und Pflanzen vor.
Application
Urease aus Canavalia ensiformis kann zur Harnstoffbestimmung in verschiedenen Proben verwendet werden, z. B. Hülsenfrüchte [1]. Sie kann nützlich für den Nachweis von Pathogenen sowie Schwermetallionen sein.
Biochem/physiol Actions
Urease katalysiert die Hydrolyse von Harnstoff zu Kohlenstoffdioxid und Ammoniak. Urease ist am Stickstoffmetabolismus und dem Harnstoffabbau beteiligt. Urease aus Canavalia ensiformis bindet 2 Nickelionen je Untereinheit [2].
Other Notes
1 E entspricht der Menge von Enzymen, die bei einem pH-Wert von 8,0 und 25 °C je Minute 1 μmol Harnstoff (Kat.-Nr. 51459) hydrolysiert
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
U0251U4002U1875
specific activity
~8 U/mg
specific activity
≥600,000 units/g solid
specific activity
50,000-100,000 units/g solid
specific activity
-
biological source
Canavalia ensiformis
biological source
Canavalia ensiformis
biological source
-
biological source
Canavalia ensiformis
form
powder
form
powder
form
powder
form
glycerol solution
mol wt
Mr ~480000
mol wt
~544620 Da
mol wt
~544620 Da
mol wt
~544620
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
94281-1G04061833290064
94281-5G04061833290125