Fortfahren mit
91228
Trichloressigsäure
BioUltra, ≥99.5% (T)
Synonym(e):
TCA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl3CCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.39
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-927-2
Beilstein/REAXYS Number:
970119
MDL number:
Assay:
≥99.5% (T)
Form:
crystals, flakes
Grade:
biotech. grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
biotech. grade
Quality Level
vapor density
<1 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 51 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (T)
form
crystals, flakes
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.05%
refractive index
n20/D 1.62 (lit.)
pH
<1.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
bp
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
SMILES string
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 1.60, λ: 280 nm Amax: 0.15
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
General description
Trichloroacetic acid (TCA) is derived from Trichloroethylene (TCE) metabolism.[1] It is used as an acid decalcifying agent. TCA is used as a fixative for nuclear staining and protein precipitation.
Application
Traditionell zur Fällung von Proteinen verwendet. Zur Bestimmung der Proteinkonzentration durch quantitative Fällung. Zum Entkalken und als Fixationsmittel in der Mikroskopie verwendet.
Trichloroacetic acid (TCA) has been used:
  • to determine its effect on avian embryos during an exposure window encompassing cardiac specification
  • as a cell fixative
  • to terminate the O-acetylserine (thiol)lyase (OASTL) enzymatic assay
  • for the precipitation of acidic ribosomal proteins (RPs)
Other Notes
Concentration of protein by quantitative precipitation; Cytochemical demonstration of DNA with a thiazine dye.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T9159T865791230
grade
biotech. grade
grade
BioPerformance Certified
grade
electrophoresis grade
grade
ACS reagent
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.0%
assay
≥99%
assay
≥99.5% (T)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals, flakes
form
-
form
powder or flakes (or crystals)
form
flakes
pH
<1.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 1 g/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble 81.7 g/L at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichloressigsäure
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 2
flash_point_f
>235.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Extraction and Activity of O-acetylserine (thiol) lyase (OASTL) from Microalga Chlorella sorokiniana
Salbitani G and Carfagna S
Bio-protocol (2016)
CHCHD4 confers metabolic vulnerabilities to tumour cells through its control of the mitochondrial respiratory chain
Thomas L, et al.
Cancer & Metabolism, 7(1), 2-2 (2019)
Sulforhodamine B (SRB) assay in cell culture to investigate cell proliferation
Orellana E and Kasinski A
Bio-protocol, 6(21) (2016)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
91228-100G04061833262467
91228-1KG04061833262474
91228-500G04061833441398
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf