Fortfahren mit
T9159
Trichloressigsäure
BioXtra, ≥99.0%
Synonym(e):
TCA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,50
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 142,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 270,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl3CCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.39
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NB.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-927-2
Beilstein/REAXYS Number:
970119
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
BioPerformance Certified
€ 65,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
BioPerformance Certified
Quality Segment
vapor density
<1 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 51 °C)
product line
BioXtra
assay
≥99.0%
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.03%
refractive index
n20/D 1.62 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
General description
Trichloressigsäure (TCA) ist ein wichtiges metabolisches Produkt des Trichlorethylen-Metabolismus (TCE-Metabolismus).
Application
Traditionell zur Fällung von Proteinen verwendet. Zur Bestimmung der Proteinkonzentration durch quantitative Fällung. Zum Entkalken und als Fixationsmittel in der Mikroskopie verwendet.
Thrichloressigsäure wird wie folgt verwendet:
  • für die Proteinausfällung
  • als Komponente bei der Extraktlösung, die zum Messen von Malondialdehyd und Glutathion eingesetzt wird
  • zum Ausfällen der transfizierten und behandelten Zellen im [3H]-Thymidin-Einbau-Assay
Biochem/physiol Actions
TCA kann als Karzinogen agieren, das die Leber angreift.[1] Es kann als saurer Entkalker verwendet werden. TCA unterstützt die Kernfärbung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
9122891230T8657
grade
BioPerformance Certified
grade
biotech. grade
grade
ACS reagent
grade
electrophoresis grade
assay
≥99.0%
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble 81.7 g/L at 20 °C
solubility
water: 1 g/mL, clear, colorless
vapor pressure
1 mmHg ( 51 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 51 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 51 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 51 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichloressigsäure
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 2
flash_point_f
>235.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf