Fortfahren mit
90374
3-Mercaptobrenztraubensäure Natriumsalz Dihydrat
97.0-103.0% (NT)
Synonym(e):
3-MP, 3-Mercapto-2-oxopropionsäure Natriumsalz Dihydrat, Natriummercaptopyruvat Dihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H3NaO3S·2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.14
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Assay:
97.0-103.0% (NT)
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97.0-103.0% (NT)
form
solid
composition
sulfur content, 17.5-18.5%
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.[Na+].[O-]C(=O)C(=O)CS
InChI
1S/C3H4O3S.Na.2H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;;/h7H,1H2,(H,5,6);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
UTBPRNHFBUIAMM-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Metabolit im Cystein und Methionin Metabolismus, wichtiges Intermediat im Mercaptopyruvat-Stoffwechselweg, bei dem Cystein- oder Aspartat-Transaminase die Transaminierung von Cystein zu 3-Mercaptopyruvat katalysiert und anschliessend 3-Mercaptopyruvat-Sulfurtransferase die Transsulfurierung von 3-Mercaptopyruvat zu Pyruvat katalysiert. Dieser Prozess trägt dazu bei den zellulären Redox-Status zu erhalten[1]. Es ist ein Substrat für L-Lactat-Dehydrogenase A-Kette, 3-Mercaptopyruvat-Sulfurtransferase, Aspartat-Aminotransferase (mitochondrial), L-Lactat-Dehydrogenase C-Kette, L-Lactat-Dehydrogenase A-like 6A, Aspartat-Aminotransferase (zytoplasmatisch), L-Lactat-Dehydrogenase B-Kette und L-Lactat-Dehydrogenase A-like 6B.
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6166871716971995
form
solid
form
powder or solid
form
solid
form
solid
assay
97.0-103.0% (NT)
assay
≥95.0% (TLC), 95-102% anhydrous basis (corrected for sodium, T)
assay
98% (CP)
assay
≥98.0% (NT)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
composition
sulfur content, 17.5-18.5%
composition
-
composition
-
composition
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the solubility of sodium mercaptopyruvate?
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility. Other sources state that the compound is soluble at 200 g/L at 20°C. See the link below to review the PubChem profile:
      https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-mercaptopyruvate#section=Solubility