Fortfahren mit
71995
Natriumtartrat dibasisch Dihydrat
≥98.0% (NT), solid, purum p.a.
Synonym(e):
L-(+)-Weinsäure Dinatriumsalz, Dinatriumtartrat Dihydrat, Natriumtartrat Dihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 145,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4Na2O6 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.08
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
212-773-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6121732
Assay:
≥98.0% (NT)
Form:
solid
€ 63,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Natriumtartrat dibasisch Dihydrat, purum p.a., ≥98.0% (NT)
grade
purum p.a.
Quality Level
assay
≥98.0% (NT)
form
solid
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤100 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
InChI key
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
General description
Sodium tartrate dibasic dihydrate (L-(+)-Tartaric acid disodium salt, Sodium-L-tartrate dibasic dihydrate) is the sodium salt of tartaric acid. Mixtures of dimethyl sulfoxide and 1% aqueous solution of sodium-L-tartrate dibasic dihydrate have been employed for the resolution of various quaternary ammonium surfactants.
Application
Sodium tartrate dibasic dihydrate (L-(+)-Tartaric acid disodium salt, Sodium-L-tartrate dibasic dihydrate) may be used for the growth of crystals of xylanase C (XynC) from Gram-positive bacterium Bacillus subtilis.[1] It may be used to compose the reservoir solution for the growth of crystals of PcpR (a LysR-type transcription factor from Sphingobium chlorophenolicum L-1).[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S47971.06664228729
form
solid
form
powder or crystals
form
solid
form
-
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥99.0%
assay
-
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
purum p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
cation traces
Ca: ≤100 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.003%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
cation traces
-
cation traces
Ca: ≤0.01%, Fe: ≤0.001%, NH4+: ≤0.003%, heavy metals: ≤5 ppm
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.005%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumtartrat dibasisch Dihydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Robert P Hayes et al.
International journal of molecular sciences, 15(11), 20736-20752 (2014-11-15)
PcpR is a LysR-type transcription factor from Sphingobium chlorophenolicum L-1 that is responsible for the activation of several genes involved in polychlorophenol degradation. PcpR responds to several polychlorophenols in vivo. Here, we report the crystal structures of the inducer-binding domain
Franz J St John et al.
Acta crystallographica. Section F, Structural biology and crystallization communications, 65(Pt 5), 499-503 (2009-05-02)
The recent biochemical characterization of the xylanases of glycosyl hydrolase family 5 (GH 5) has identified a distinctive endo mode of action, hydrolyzing the beta-1,4 xylan chain at a specific site directed by the position of an alpha-1,2-linked glucuronate moiety.
Resolution of a Five-Component Mixture of Quaternary Ammonium Surfactants on Silica Gel 60 F 254 High Performance Thin Layer Chromatographic Plates.
Bhawani SA, et al.
Journal of Surfactants and Detergents, 14(2), 301-305 (2011)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
71995-250G04061832855523
71995-1KG04061826715246