Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H9O6P · xNa+ · yH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.07 (anhydrous free acid basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51191904
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95.0% (TLC), 95-102% anhydrous basis (corrected for sodium, T)
form
powder or solid
impurities
≤35% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H9O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8)
InChI key
AWUCVROLDVIAJX-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (TLC), 95-102% anhydrous basis (corrected for sodium, T) | assay - | assay ≥95% (CE) | assay 98.0-101.0% (dried substance) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder or solid | form powder | form powder or crystals | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| impurities ≤35% water | impurities - | impurities ~12% water | impurities - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?