Fortfahren mit
88071
meso-Tetraphenylporphyrin
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
5,10,15,20-Tetraphenylporphin, TPP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 362,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C44H30N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
614.74
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-025-9
Beilstein/REAXYS Number:
379542
MDL number:
€ 116,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
crystals
impurities
≤0.5% chlorin
solubility
dichloromethane: soluble
fluorescence
λex 420 nm; λem 651 nm in toluene
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccccc4)c5ccc([nH]5)c(-c6ccccc6)c7ccc(n7)c(-c8ccccc8)c9ccc2[nH]9
InChI
1S/C44H30N4/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36/h1-28,45,48H/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-
InChI key
YNHJECZULSZAQK-LWQDQPMZSA-N
Gene Information
human ... TERT(7015)
General description
Tetraphenylporphyrin is a precipitation inhibitor.
Biochem/physiol Actions
Tetraphenylporphyrin serves as an efficient inhibitor for Mg and its alloys. It is mainly used as a porphyrin moiety, in the preparation of ligand and introduction of metal in porphyrin.
Analysis Note
Zusätzlich zum Emissionsmaximum bei 651, ist ein Nebenmaxima bei 717 nm vorhanden.
Other Notes
Sensibilisator zur photochemischen Erzeugung von Singulett-Sauerstoff
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
247367160997389404
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 420 nm; λem 651 nm in toluene
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
form
crystals
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
powder, crystals or chunks
solubility
dichloromethane: soluble
solubility
toluene: 0.03 g/L, clear
solubility
chloroform: 1 mg/mL, clear to opaque
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marie Hennebelle et al.
Scientific reports, 7(1), 4342-4342 (2017-07-01)
Linoleic acid (LA; 18:2 n-6), the most abundant polyunsaturated fatty acid in the US diet, is a precursor to oxidized metabolites that have unknown roles in the brain. Here, we show that oxidized LA-derived metabolites accumulate in several rat brain
W. Adam et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 203-203 (1989)
Ken-ichiro Murata et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(19), 5956-5961 (2015-04-29)
A liquid-liquid transition (LLT) in a single-component substance is an unconventional phase transition from one liquid to another. LLT has recently attracted considerable attention because of its fundamental importance in our understanding of the liquid state. To access the order
Global Trade Item Number
SKUGTIN
88071-250MG04061832533483
88071-1G04061826661208