Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 107,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 325,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥99%
form
crystalline powder
technique(s)
titration: suitable
impurities
<0.1% corresponding chlorin
mp
>300 °C (lit.)
solubility
toluene: 0.03 g/L, clear
λmax
415 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccccc4)c5ccc([nH]5)c(-c6ccccc6)c7ccc(n7)c(-c8ccccc8)c9ccc2[nH]9
InChI
1S/C44H30N4/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36/h1-28,45,48H/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-
InChI key
YNHJECZULSZAQK-LWQDQPMZSA-N
Gene Information
human ... TERT(7015)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| solubility toluene: 0.03 g/L, clear | solubility chloroform: 1 mg/mL, clear to opaque | solubility dichloromethane: soluble | solubility - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form crystalline powder | form powder or crystals | form crystals | form powder |
| assay ≥99% | assay 97% | assay ≥99.0% (HPLC) | assay - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?