Über diesen Artikel
form
powder, crystals or chunks
Quality Segment
λmax
414 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O)c5ccc([nH]5)c(-c6ccc(cc6)S([O-])(=O)=O)c7ccc(n7)c(-c8ccc(cc8)S([O-])(=O)=O)c9ccc2[nH]9
InChI
1S/C44H30N4O12S4.4Na.H2O/c49-61(50,51)29-9-1-25(2-10-29)41-33-17-19-35(45-33)42(26-3-11-30(12-4-26)62(52,53)54)37-21-23-39(47-37)44(28-7-15-32(16-8-28)64(58,59)60)40-24-22-38(48-40)43(36-20-18-34(41)46-36)27-5-13-31(14-6-27)63(55,56)57;;;;;/h1-24,45,48H,(H,49,50,51)(H,52,53,54)(H,55,56,57)(H,58,59,60);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;;;;;
InChI key
LMNVUEGSCDLLCZ-FLYAKZGESA-J
General description
Application
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?