Fortfahren mit
861
Naphthol AS-BI Alkaline Solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 186,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.47
MDL number:
€ 186,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Level
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
4 mg/mL
pH
9.5
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Kit component for Sigma Alkaline Phosphatase Procedure, kits 86C and 86R
Other Notes
Napthol AS-BI Alkaline Solution, 4 mg/mL in AMPD buffer, 2 mol/L, pH 9.5
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
9113871916
concentration
4 mg/mL
concentration
8 mg/mL
concentration
12.5 mg/mL
concentration
12.5 mg/mL
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
B Claire McDyre et al.
Toxicologic pathology, 46(2), 202-223 (2018-01-31)
The past decade has seen an increase in the development and clinical use of biomarkers associated with histological features of liver disease. Here, we conduct a comparative histological and global proteomics analysis to identify coregulated modules of proteins in the
Shervin Bahrami et al.
Clinical immunology (Orlando, Fla.), 191, 37-43 (2018-03-24)
Retroviruses including Human Endogenous Retroviruses (HERVs), contain a conserved region with highly immunomodulatory functions in the transmembrane proteins in envelope gene (env) named immunosuppressive domain (ISU). In this report, we demonstrate that Env59-GP3 peptide holds therapeutic potential in a mouse
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABE21704053252910777
SAB4504404-100UG04061832525662
F9176-1VL04061837913693
861-10ML04061833039984
NIST86104061834187059
PL861-CGA-1EA04061832876290
PL861-CG-1EA04061832876252