Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 189,00 |
Über diesen Artikel
form
solution
Quality Level
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
12.5 mg/mL
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8H,1H3
InChI key
VGKONPUVOVVNSU-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| concentration 12.5 mg/mL | concentration 8 mg/mL | concentration 12.5 mg/mL | concentration - |
| form solution | form solution | form solution | form liquid |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
98.1 °F - closed cup
flash_point_c
36.7 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 669997-100MG | 04061833554791 |
| 5343420001 | 04054839117121 |
| 669997-500MG | 04061833554807 |
| 700174P-5MG | 04061838472427 |
| Z720771-75EA | 04061834388296 |
| Z720836-85EA | 04061832967332 |
| Z720798-20EA | 04061832967301 |
| T-047-1ML | 04061837330094 |
| T2386-25MG | 04061838065445 |
| T2386-100MG | 04061838256430 |
| OP181-100UG | 04055977208856 |
| T4764-1ML | 04061837346712 |
| Z720801-20EA | 04061834388302 |
| Z687162-100EA | 04061832967011 |
| 39382-10MG | 04061834390497 |
| D6315-1CS | 04061834379935 |
| D6440-1CS | 04061834379942 |
| D6789-1CS | 04061826744420 |
| D7039-1CS | 04061834374145 |
| T-032-1ML | 04061837328978 |
| H9649-1MG | 04061826675267 |
| C4045-5MG | 04061832628738 |
| C3920-5MG | 04061832628707 |