Fortfahren mit
3871
Naphthol AS-BI Phosphoric Acid Solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 184,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
€ 184,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
12.5 mg/mL
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2OP(O)(O)=O
InChI
1S/C18H15BrNO6P/c1-25-16-5-3-2-4-15(16)20-18(21)14-9-12-8-13(19)7-6-11(12)10-17(14)26-27(22,23)24/h2-10H,1H3,(H,20,21)(H2,22,23,24)
InChI key
HUXIAXQSTATULQ-UHFFFAOYSA-N
Application
For use in the Sigma Acid Phosphatase (TRAP) Procedure, Kit 387A
Other Notes
Napthol AS-BI phosphoric acid, 12.5 mg/mL.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3864861911
concentration
12.5 mg/mL
concentration
12.5 mg/mL
concentration
4 mg/mL
concentration
8 mg/mL
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)