Fortfahren mit
76275
PBFI-AM
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
Synonym(e):
Kalium-Indikator PBFI-AM, Kalium-bindendes Benzofuran-Isophthalat-AM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.110,00
€ 555,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C58H62N2O24
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1171.11
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
€ 555,00
Listenpreis€ 1.110,00Sparen Sie 50%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPCE)
form
powder
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 334 nm; λem 525 nm (with Na), λex 370 nm; λem 540 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc2cc(oc2cc1N3CCOCCOCCN(CCOCCOCC3)c4cc5oc(cc5cc4OC)-c6ccc(cc6C(=O)OCOC(C)=O)C(=O)OCOC(C)=O)-c7ccc(cc7C(=O)OCOC(C)=O)C(=O)OCOC(C)=O
InChI
1S/C58H62N2O24/c1-35(61)75-31-79-55(65)39-7-9-43(45(23-39)57(67)81-33-77-37(3)63)51-25-41-27-53(69-5)47(29-49(41)83-51)59-11-15-71-19-21-73-17-13-60(14-18-74-22-20-72-16-12-59)48-30-50-42(28-54(48)70-6)26-52(84-50)44-10-8-40(56(66)80-32-76-36(2)62)24-46(44)58(68)82-34-78-38(4)64/h7-10,23-30H,11-22,31-34H2,1-6H3
InChI key
AUKRBWNSOWVABU-UHFFFAOYSA-N
Application
geeignet zum Nachweis von K+
Other Notes
Cell permeant deriv. of fluorescent indicator for mitochondrial potassium[1][2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2517651.051041.05109
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 334 nm; λem 525 nm (with Na), λex 370 nm; λem 540 nm in methanol
fluorescence
λex ~560 nm, λem ~575 nm
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
-
solubility
1600 g/L
solubility
1600 g/L
form
powder
form
solution
form
solid
form
solid
assay
≥98.0% (HPCE)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (alkalimetric)
assay
99.99%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)