Merck
1.05104
Kaliumphosphat, dibasisch
anhydrous for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Kaliumphosphat, Dikaliumhydrogenphosphat, sek. Kaliumphosphat, Kaliumphosphat dibasisch, Dikaliumhydrogenphosphat, Dikaliumphosphat, sek.-Kaliumphosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
K2HPO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.18
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
231-834-5
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
≥99.0% (alkalimetric)
Grade:
reagent grade
Form:
solid
Solubility:
1600 g/L
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
reagent grade
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (alkalimetric)
form
solid
potency
8000 mg/kg LD50, oral (Rat)
loss
≤1% loss on drying, 130 °C
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
1600 g/L
density
2.44 g/cm3 at 20 °C
bulk density
700‑1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.0010%, N: ≤0.001%, Na: ≤0.5%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Bromination of aromatic compounds by residual bromide in sodium chloride matrix modifier salt during heated headspace GC/MS analysis.: In dieser Forschungsarbeit wird die Rolle von Kaliumdihydrogenphosphat bei der Bromierung von aromatischen Verbindungen untersucht, was Einblicke in seine Anwendung in der GC/MS-Analyse ermöglicht (Fine et al., 2013).
  • Purification of porcine pancreatic lipase by aqueous two-phase systems of polyethylene glycol and potassium phosphate.: Die Studie beschreibt detailliert die Verwendung von Kaliumdihydrogenphosphat bei der Reinigung von Schweinepankreaslipase unter Verwendung eines wässrigen Zweiphasensystems und demonstriert dessen Nutzen in biochemischen Trennprozessen (Zhou et al., 2013).
  • Cloning, purification, crystallization and preliminary X-ray crystallographic analysis of a cyclophilin A-like protein from Piriformospora indica.: Dieser Artikel befasst sich mit der Verwendung von dibasischem Kaliumphosphat im Kristallisationsprozess eines Cyclophilin-A-ähnlichen Proteins und leistet damit einen Beitrag zur strukturbiologischen Forschung (Bhatt et al., 2012).
  • A validated enantioselective HPLC assay of dexibuprofen in dexibuprofen tablet formulations.: Dinatriumkaliumphosphat wird bei der Entwicklung eines enantioselektiven HPLC-Tests für Dexibuprofen eingesetzt, was Verbesserungen pharmazeutischer Analysetechniken ermöglicht (Awad et al., 2012).
  • Monitoring of phenylurea and propanil herbicides in river water by solid-phase-extraction high performance liquid chromatography with photoinduced-fluorimetric detection.: Die Studie verwendet Kaliumdihydrogenphosphat zur Analyse von Herbiziden in Flusswasser und demonstriert damit seine Anwendung in der Umweltüberwachung und der Prüfung der Wasserqualität (de la Peña et al., 2003).
Analysis Note
Gehalt (alkalimetrisch): ≥ 99,0 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 8,7 - 9,3
Chlorid (Cl): ≤ 0,003 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0010 %
Na (Natrium): ≤ 0,5 %
Trocknungsverlust (130 °C): ≤ 1,0 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumphosphat, dibasisch
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c