Fortfahren mit
76039
MES -Lösung
BioUltra, Molecular Biology, 0.5 M in H2O
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 227,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 831,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.24
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32129211
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6350956
€ 227,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
form
liquid
concentration
0.5 M in H2O
pH
2.5-4.0 (25 °C in neat)
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.01, λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES string
OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
InChI key
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Nanometric determination of the thickness of aqueous samples for accurate molar absorption coefficients of water-soluble molecules in the mid-infrared region.: In dieser Studie wird eine MES-Lösung als Pufferlösung verwendet, um präzise Dickenmessungen wässriger Proben zu erreichen. Die erhaltenen genauen molaren Absorptionskoeffizienten erhöhen die Zuverlässigkeit von spektroskopischen Analysen in der biochemischen Forschung (Gutierrez-Salazar & Lorenz-Fonfria, 2024).
  • pH-Responsive Nanogels Generated by Polymerization-Induced Self-Assembly of a Succinate-Functional Monomer.: In dieser Forschungsarbeit wird eine MES-Lösung eingesetzt, um die gewünschte pH-Umgebung während der Synthese von pH-reaktiven Nanogelen aufrechtzuerhalten. Die Studie hebt die möglichen Anwendungen dieser Nanogele in Wirkstoffabgabesystemen hervor (Du & Fielding, 2024).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
933029328385810
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
concentration
0.5 M in H2O
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
BioUltra
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
2.5-4.0 (25 °C in neat)
pH
7.4±0.2 (25 °C)
pH
8.0±0.2 (25 °C)
pH
7.8±0.2 (25 °C)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf