Fortfahren mit
85810
STE-Puffer -Lösung
BioUltra, Molecular Biology, pH 7.8
Synonym(e):
TRIS-NaCl-EDTA-Puffer -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,50
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 227,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105319
€ 71,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Level
product line
BioUltra
form
liquid
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
7.8±0.2 (25 °C)
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03, λ: 280 nm Amax: 0.01
Application
  • Safer DNA extraction from plant tissues using sucrose buffer and glass fiber filter.: The study demonstrates a novel method for DNA extraction from plant tissues using STE buffer solution, ensuring higher safety and efficiency. This approach improves DNA yield and quality, essential for plant genetic research (Takakura et al., 2012).
  • In vitro DNA fragmentation of mitochondrial DNA caused by single-stranded breakage related to macroplasmodial senescence of the true slime mold, Physarum polycephalum.: This study employs STE buffer solution to investigate mitochondrial DNA fragmentation in the slime mold Physarum polycephalum, providing valuable insights into cellular aging processes (Abe et al., 2000).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
9330293283T9285
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
7.8±0.2 (25 °C)
pH
7.4±0.2 (25 °C)
pH
8.0±0.2 (25 °C)
pH
7.8-8.2 (1 × in water)
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
cation traces
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
85810-500ML04061838169785
85810-100ML04061833032367
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Why do we prepare the buffer using Tris‑HCl and then adjust the pH to 8, instead of starting directly with Tris base since it is already closer to pH 8?
    1 answer
    1. This product is a Saline-Tris-EDTA (STE) buffer that is ready-to-use. It has a pH specification of 7.6 to 8.0, with a lot-specific pH provided on the certificate of analysis (CofA). This buffer is prepared using Tris base, which has a pH of about 11 in water; the pH is then lowered to the 7.6 to 8.0 range by using hydrochloric acid. Since the pKa of Tris is 8.1, one could say that the buffer is 10 mM in Tris, and just a little over 5 mM in HCl.
      Helpful?
  2. Hello, is your item STE Buffer Molecular grade #85810 composed of these reagents: 0.1M NaCl, 1mM EDTA, 50mM Tris-HCl ? Is the pH stable overtime? Thank you for your reply.
    1 answer
    1. This product is a Molecular Biology grade. The solution contains NaCl at 100 mM, Tris HCl at 10 mM, and Na2EDTA at 1 mM. The pH range is 7.6 - 8.0. The product has been filtered using a 0.22 um pore size filter membrane and is tested for RNase, DNase, Protease and Phosphatase activity.