Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 209,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7O7P · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.06 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95% (HPCE)
optical purity
enantiomeric ratio: ≥97%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
≥65.0% (enzymatic)
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC(CO)C(=O)O)(O)O
InChI
1S/C3H7O7P/c4-1-2(3(5)6)10-11(7,8)9/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
InChI key
GXIURPTVHJPJLF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade analytical standard |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| optical purity enantiomeric ratio: ≥97% | optical purity - | optical purity - | optical purity - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| concentration ≥65.0% (enzymatic) | concentration - | concentration - | concentration - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?