Fortfahren mit
69587
2′-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-Acetylneuraminsäure Natriumsalz Hydrat
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥96.5% (HPLC)
Synonym(e):
4-MUNANA, 4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-α-D-neuraminic acid sodium salt hydrate, 4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-α-D-neuraminic acid sodium salt hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 641,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.140,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H24NNaO11 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
489.41 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
€ 641,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
assay
≥96.5% (HPLC)
form
powder
mol wt
489.41 g/mol (anhydrous basis)
composition
free 4-methylumbelliferone, ≤0.5% , water, ≤10%
impurities
≤0.5% free 4-methylumbelliferone, ≤10% water
color
white to faint yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, very slightly yellow
fluorescence
λex 315 nm; λem 374 nm (pH.7.0), λex 365 nm; λem 445 nm (after cleavage by neuraminidase)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[H]C(O)(CO)[C@]([H])(O)[C@@H]1OC(C[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)(Oc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2)C(=O)O[Na]
InChI
1S/C21H25NO11.Na.H2O/c1-9-5-16(27)31-15-6-11(3-4-12(9)15)32-21(20(29)30)7-13(25)17(22-10(2)24)19(33-21)18(28)14(26)8-23;;/h3-6,13-14,17-19,23,25-26,28H,7-8H2,1-2H3,(H,22,24)(H,29,30);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14?,17+,18?,19+,21+;;/m0../s1
InChI key
NSQMRVBWXQQIKF-NVRWCLOTSA-M
General description
2′-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-acetylneuraminic acid or 4-MUNANA is a synthetic fluorometric substrate[1] that mimics the naturally occurring neuraminidase enzyme substrate.[2] The enzyme-substrate hydrolysis results in the product 4-methylumbelliferone (4-MU), measured fluorometrically.[2]
Application
2′-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-acetylneuraminic acid or 4-MUNANA is used as a substrate for the development of a microplate-based assay for neuraminidase inhibitors.[3] The fluorogenic substrate 2ʹ-(4-methylumbelliferyl)-α-D-N-acetylneuraminic acid (4-MUNANA) is used to study the molecular mechanisms of aspirin and celecoxib targeting mammalian neuraminidase-1.[4]
Biochem/physiol Actions
Substrat für Neuraminidase
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M86396960269591
assay
≥96.5% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, very slightly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
fluorescence
λex 315 nm; λem 374 nm (pH.7.0), λex 365 nm; λem 445 nm (after cleavage by neuraminidase)
fluorescence
-
fluorescence
λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M phosphate pH 6.5
fluorescence
λex 316 nm; λem 375 nm (Reaction product), λex 317 nm; λem 374 nm (pH9.0), λex 360 nm; λem 449 nm, λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (α-glucosidase)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
H0501-100G04061832722535
H0501-25G04061832722559
H0501-10G04061833663233
69587-25MG04061833278031
69587-5MG04061832532967