Fortfahren mit
68957
Tris(2-carboxyethyl)phosphin -hydrochlorid
BioUltra, suitable for electrophoresis, SDS-PAGE tested
Synonym(e):
TCEP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.170,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H15O6P · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.65
UNSPSC Code:
12352128
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3724376
Assay:
97.5-102.5%
Form:
powder
€ 1.170,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
97.5-102.5%
form
powder
mol wt
286.65 g/mol
concentration
90-100 % (w/w) (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
technique(s)
electrophoresis: suitable
color
white
mp
175-177 °C
solubility
H2O: soluble
density
1.041 g/cm3 at 25 °C
suitability
SDS-PAGE tested
SMILES string
Cl[H].OC(=O)CCP(CCC(O)=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C9H15O6P.ClH/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15;/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H
InChI key
PBVAJRFEEOIAGW-UHFFFAOYSA-N
General description
Tris(2-carboxyethyl) phosphine hydrochloride (TCEP.HCL ) is a useful reducing agent for Sulphur and nitrogen-containing compounds. TCEP.HCL and the resultant oxide are water-soluble. [1] TCEP.HCL has electron-rich phosphorus and oxygen atoms to combine with various metals, including Rh, Ir, and Pd. It rapidly complexes with Rh and Ir in dioxane at ambient temperature.[2] It reduces disulfide linkages in a range of peptides and proteins in biological disulfide.[1]
Application
Wasserlösliches Reagenz zur selektiven Reduktion von Disulfiden. Stabiler als DDT und nützlich für massenspektrometrische Anwendungen.
TCEP.HCL has been used in various bioconjugation applications, both in vitro and in vivo, to tag proteins and live organisms with great effectiveness under mild physiological circumstances.[3] TCEP.HCL is suitable for varied biological and synthetic applications. At an acidic pH, TCEP.HCL can be used to convert organic disulfides to thiols in water irreversibly.[1]
Features and Benefits
The product has the following benefits:
  • TCEP.HCL lowers reactive oxygen species levels.[3]
  • It increases glutathione levels and mitochondrial content.[3]
  • It has anti-cancer effects.[2]
Analysis Note
agarose gel electrophorese corresponds to requirements
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C470675259580560
assay
97.5-102.5%
assay
-
assay
≥98% (NMR)
assay
≥98% (elemental analysis)
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless (no residue)
solubility
water: 5 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
crystals
form
crystalline solid
mp
175-177 °C
mp
175-177 °C
mp
-
mp
-
density
1.041 g/cm3 at 25 °C
density
1.041 g/cm3 at 25 °C
density
-
density
-
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)