Dokumente
580560
Millipore
TCEP, Hydrochlorid, CAS-Nr. 51805-45-9, Calbiochem
A water-soluble and odorless disulfide-reducing agent that is more stable and effective than DTT.
Synonym(e):
TCEP, Hydrochlorid, CAS-Nr. 51805-45-9, Calbiochem
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H15O6P · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.19 (free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352128
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (elemental analysis)
Form
crystalline solid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Farbe
white
Löslichkeit
water: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C9H15O6P/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/p-3
InChIKey
PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Ein wasserlösliches und geruchloses Disulfid-Reduktionsmittel, das stabiler und wirksamer ist als DTT. TCEP reduziert selbst die stabilsten wasserlöslichen Alkyldisulfide bei pH 4,5 innerhalb von 5 Minuten. TCEP ist auch in der Lage, selbst im pH-Bereich von 1,5–8,5 als Reduktionsmittel zu wirken. Ist im Vergleich zu DTT widerstandsfähiger gegen Luftoxidation.
Anwendung
  • Peptide and Protein Desulfurization with Diboron Reagents.: This study investigates the use of TCEP hydrochloride in peptide and protein desulfurization, demonstrating its effectiveness in facilitating diboron-mediated reactions. (Jing & Walczak, 2024).
  • A Study on Thiol-Michael Addition to Semi-Synthetic Elastin-Hyaluronan Material for Electrospun Scaffolds.: TCEP hydrochloride is utilized to enhance the thiol-Michael addition reaction in the development of electrospun scaffolds, contributing to advanced biomaterials research. (Laezza et al., 2024).
  • Optimized total RNA isolation from bovine sperm with enhanced sperm head lysis.: This paper presents an optimized protocol for RNA isolation from bovine sperm, highlighting the role of TCEP hydrochloride in improving sperm head lysis efficiency. (Tiwari et al., 2024).
  • Target Recognition-Triggered Peroxidase-Mimicking Activity Depression in Homochiral Nanochannels for Identifying Cystine Enantiomers.: The study uses TCEP hydrochloride in a novel peroxidase-mimicking system to differentiate cystine enantiomers, showcasing its application in chiral analysis. (Xu et al., 2023).
  • In situ digestion of alcohol-fixed cells for quantitative proteomics.: TCEP hydrochloride is applied in the in situ digestion of fixed cells to enhance the accuracy of quantitative proteomics analyses. (Hatano et al., 2023).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Korrosiv (L)
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1