Fortfahren mit
63590
May-Grünwald -Lösung
Synonym(e):
Eosin – Methylenblau -Lösung, Eosin-Methylenblau nach May-Grünwald
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 37,40
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 47,10
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,20
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
€ 37,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
microbe id | staining: suitable
Quality Segment
impurities
methanol
density
0.80 g/mL at 20 °C
suitability
Chlamydia spp., Histoplasma spp., Plasmodium spp., Trichomonas spp., bacteria, protozoa, spirochetes
SMILES string
[K+].COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C21H10Br4O5.K/c1-29-21(28)9-5-3-2-4-8(9)14-10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)30-20-11(14)7-13(23)18(27)16(20)25;/h2-7,26H,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
NXBZXYJXNIFCRJ-UHFFFAOYSA-M
Application
May-Grünwald-Lösung (Eosin-Methylenblau-Lösung) wird mit dem Giemsa-Farbstoff zur histologischen Färbung von Blutzellen verwendet.
Other Notes
Farbstoff für die panoptische Färbung nach Pappenheim
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
489007751545253
suitability
Chlamydia spp., Plasmodium spp., bacteria, spirochetes, Histoplasma spp., protozoa, Trichomonas spp.
suitability
Chlamydia spp., Histoplasma spp., Plasmodium spp., Trichomonas spp., bacteria, protozoa, spirochetes
suitability
-
suitability
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
density
0.80 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
density
0.80 g/mL at 20 °C
impurities
methanol
impurities
-
impurities
-
impurities
methanol
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Farshad Naghshvar et al.
Cell biochemistry and function, 30(7), 569-573 (2012-04-27)
The protective effects of carnosine as a natural dipeptide were investigated in mouse bone marrow cells against genotoxicity induced by cyclophosphamide. Mice were injected with solutions of carnosine at three different doses (10, 50 and 100 mg kg(-1) bw) for
V Hofman et al.
Cytopathology : official journal of the British Society for Clinical Cytology, 23(1), 30-38 (2011-01-08)
Recurrence rates after surgery for non-small cell lung cancer (NSCLC) range from 25 to 50% and 5-year survival is only 60-70%. Because no biomarkers are predictive of recurrence or the onset of metastasis, pathological TNM (pTNM) staging is currently the
Tobias Koeniger et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 39(2), 227-239 (2020-12-04)
Although the bone marrow contains most hematopoietic activity during adulthood, hematopoietic stem and progenitor cells can be recovered from various extramedullary sites. Cells with hematopoietic progenitor properties have even been reported in the adult brain under steady-state conditions, but their
Global Trade Item Number
SKUGTIN
900128E-500UG04061838474704
900128E-100UG04061838479457
63590-1L04061832722481
63590-100ML04061838169303
63590-500ML04061832722511
Questions
  1. What protocol can be used with product 63590?
    1 answer
    1. May Grunwald stain is generally used in combination with Giemsa solution, and there are generally no protocols available for using May Grunwald stain as a stand-alone stain product. The staining obtained with May Grunwald or closely related Romanowsky stain is dependent upon pH, and the pH should be kept within an acceptable range for optimal results.