Fortfahren mit
77515
Methylenblau -Lösung
suitable for microscopy
Synonym(e):
Ehrlichs Reagens III, Loeffler’s Methylenblau
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 43,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18ClN3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.85
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3641570
€ 43,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
microbe id | staining: suitable
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
suitability
suitable for microscopy, Corynebacterium spp., bacteria, mycobacteria, spore forming microorganisms
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Application
Löffler′s Methylenblau-Färbung wird zur Identifikation von Diphteria-Bazillen verwendet. Es differenziert die stark metachromischen Granulas von dem leicht blaugefärbten Zytoplasma.
Other Notes
Zusammensetzung:
Methylenblau 0.3 g
Ethanol 30 ml
Wasser 100 ml
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
50484039781808
suitability
suitable for microscopy, Corynebacterium spp., mycobacteria, spore forming microorganisms
suitability
-
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
solution
form
-
form
liquid
form
solution
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylenblau -Lösung
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
113.0 °F
flash_point_c
45 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jonel Steffen et al.
The British journal of ophthalmology, 98(1), 13-15 (2013-10-26)
To evaluate the diagnostic accuracy of methylene blue used as a non-invasive in vivo stain to detect ocular surface squamous neoplasia (OSSN). A test validation study was performed according to Standards for the reporting of diagnostic accuracy studies (STARD) guidelines
Xiaojuan Bai et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(9), 3097-3105 (2013-02-20)
ZnO1-x/graphene hybrid photocatalyst was prepared via a facile in-situ reduction of graphene oxide and ZnO1-x surface defect oxide. The hybrid photocatlayst showed enhanced photocatalytic activity for the photodegradation of methylene blue. The photocorrosion of ZnO1-x was successfully inhibited by graphene
Nicolaas Lucius Gerlach et al.
Journal of oral and maxillofacial surgery : official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 72(4), 666-671 (2014-02-01)
To establish the accuracy of cone-beam computed tomographic (CBCT) views in determining the position and diameter of the mandibular canal. Two freshly frozen cadaver heads, 1 dentate and 1 edentate, were used to acquire CBCT scans. Measurements on cross-sectional CBCT