Fortfahren mit
61743
N-Lauroylsarkosin Natriumsalz
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
N-Lauroylsarcosin-Natriumsalz, N-Dodecanoyl-N-methylglycin Natriumsalz, Sarkosyl NL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 436,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.38
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-281-5
Beilstein/REAXYS Number:
5322974
MDL number:
€ 436,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
anionic
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 600, average mol wt 600
aggregation number
2
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
loss
≤1% loss on drying, 110 °C
pH
7.0-9.0 (25 °C, 1 M in H2O)
CMC
14.6 mM (20-25°C)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.2, λ: 280 nm Amax: 0.06
application(s)
sample preservation
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
General description
Das N-Lauroylsarcosin-Natriumsalz ist in Prozessen, die eine engmaschige Kontrolle des Elementgehalts erfordern, anwendbar. Dieses Produkt unterstützt das Lösen und Trennen von Membranproteinen und Glykoproteinen sowie die Isolierung von RNA und Plasmiden. N-Lauroylsarcosin-Natriumsalz dient als Entschäumer oder Komponente eines Lysepuffers für Bakterien und andere Zellen. Es gibt die Vorzeichenänderung der paramagnetischen Anisotropie in der Mesophase von Mizellen an. N-Lauroylsarcosin-Natriumsalz hemmt Hexokinase und die Bakterienflora von humanem Speichel/Darm bei 0,25 %. In wässriger Dispersion (1 %) weist es eine fungistatische Wirkung auf. N-Lauroylsarcosin (LS) ist ein anionisches Tensid mit denaturierender Wirkung auf Proteine, das strukturell dem Natriumlaurylsulfat (SLS) ähnelt. Es kann die Infektiosität des Herpes-simplex-Virus (HSV) in vitro ausschalten. Es wird als Mikrobizid in topischen Vaginalformulierungen verwendet, um die Übertragung von HSV, des humanen Immundefizienz-Virus Typ 1 (HIV-1) und möglicherweise von anderen Erregern sexuell übertragbarer Krankheiten (STI) zu verhindern.[1]
Application
N-Lauroylsarcosin-Natriumsalz wird als Komponente von Folgendem verwendet:
  • Nuklease-Stopp-Mischung, Embryoextraktpuffer für die Dissoziation von nichtspezifisch gebundenen Proteinen von Chromatin
  • Proteinkinase-K-Lösung für die Hitzedenaturierung von genomischer DNA
  • 10 % (w/v) Sarcosyl/0,5 mol/l Ethylendiamintetraessigsäure(EDTA)-Lösung zum Herstellen von EDTA-Sarcosyl-Proteinase(ESP)-Puffer
  • Hybridisierungspuffer für die histochemische In-situ-Hybridisierung[2]
  • Embryoextraktpuffer für die Dissoziation von nichtspezifisch gebundenen Proteinen von Chromatin
  • Proteinkinase-K-Lösung für die Inaktivierung der Enzyme[3]
Other Notes
Anionisches Tensid.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
61745L9150428010
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
-
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥94%
assay
≥99% (HPLC)
aggregation number
2
aggregation number
2
aggregation number
2
aggregation number
-
application(s)
sample preservation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
mol wt
micellar avg mol wt 600, average mol wt 600
mol wt
micellar avg mol wt 600
mol wt
micellar avg mol wt 600
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Lauroylsarkosin Natriumsalz
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
512.6 °F - closed cup
flash_point_c
267 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf