Fortfahren mit
L9150
N-Lauroylsarkosin Natriumsalz
detergent for use in cell lysis
Synonym(e):
Natriumlaurylsarcosinat, N-Dodecanoyl-N-methylglycin Natriumsalz, Sarkosyl NL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,10
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 157,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 304,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.38
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-281-5
Beilstein/REAXYS Number:
5322974
MDL number:
€ 90,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
anionic
product line
BioReagent
assay
≥94%
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 600
aggregation number
2
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
CMC
14.6 mM (20-25°C)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
foreign activity
DNase, RNase, none detected
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
General description
Natriumlauroylsarcosinat, das Natriumsalz eines Acyl-Derivats von Sarkosin, einer natürlichen Aminosäure, die in Muskeln und Körpergewebe auftritt, sticht als wertvolle Komponente in der Forschung in den Bereichen Molekularbiologie, Biochemie und Zellbiologie heraus. N-Lauroylsarcosin ist ein biologisch abbaubares anionisches Tensid, das aus einer natürlichen Fettsäure und dem Aminosäurederivat Sarkosin gewonnen wird und in der Regel durch Acylierung und Neutralisierungsreaktionen mit Laurinsäure und Natriumsarcosinat synthetisiert wird.
Dieses anionische Aminosäuren-Tensid, das auch als Fettsäureamid und Detergens erkannt wird, weist eine proteindenaturierende Potenz auf und wurde in Lyselösungen wie den Cornet-Assay integriert. Die Anwendung erstreckt sich auf die Lyse von Protoplasten für die Isolierung chromosomaler DNA aus Streptococcus mutans. Insbesondere Lauroylsarcosin-Natriumsalz, das sich durch seine Eigenschaften als ionisches Detergens auszeichnet, wird häufig zur Aufreinigung von Membranproteinen eingesetzt. Darüber hinaus spielt Natriumlauroylsarcosin auch eine wichtige Rolle bei konzentrierten Salzlösungen und erleichtert die Zelllyse in RNA-Aufreinigungsprotokollen und die Solubilisierung von Membranen. Ob es um das Aufbrechen von Zellstrukturen oder die Erleichterung der Membranproteinaufreinigung geht, dieses milde Tensid ist in verschiedenen Anwendungen in der Biologie und Biochemie sehr nützlich.
Application
Geeignet für
  • Solubilisierung und Auftrennung von Membranproteinen
  • Zelllyse bei der RNA-Isolierung
  • Hemmung der Hexokinase
Features and Benefits
  • Geeignet für die Forschung in den Bereichen Biologie, Biochemie und Zellbiologie
  • Kann zur Proteinaufreinigung und -quantifizierung verwendet werden
  • Produkt mit hoher Reinheit für Forschungsanwendungen
Other Notes
Anionisches Tensid.
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
61743L577761745
description
detergent for use in cell lysis
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (HPLC)
description
BioXtra, ≥97% (TLC)
description
≥97.0% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
protein expression: suitable, protein purification: suitable, protein quantification: suitable
assay
≥94%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
aggregation number
2
aggregation number
2
aggregation number
2
aggregation number
2
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Lauroylsarkosin Natriumsalz
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
512.6 °F - closed cup
flash_point_c
267 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf