Fortfahren mit
428010
Lauroylsarcosine, Sodium Salt
Ionic detergent used to purify membrane proteins. Also decreases transcription efficiency. Aggregation no.: 104.
Synonym(e):
Lauroylsarcosine, Sodium Salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H28NO3 · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.38
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.21
MDL number:
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 4368
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 1 M
foreign activity
DNAse, RNAse, Protease, Phosphatase, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].N(CC(=O)[O-])(C)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
General description
Ionic detergent used to purify membrane proteins. Also decreases transcription efficiency. Aggregation no.: 104
Preparation Note
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable to up to 6 months at 20°C.
Other Notes
Rao, J.N., et al. 2009. J. Mol. Biol.390, 516.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L9150L577761745
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥94%
assay
≥97% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
description
Merck USA index - 14, 4368
description
anionic
description
anionic
description
anionic
solubility
water: 1 M
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: very soluble 293 g/L at 20 °C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
512.6 °F - closed cup
flash_point_c
267 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
428010-5GM04055977187458