Fortfahren mit
59758
Streptavidinpartikel, magnetisch
≥2 U/mg
Synonym(e):
Magnetische Streptavidin Partikel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352116
Quality Segment
specific activity
≥2 U/mg
concentration
5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
Application
Streptavidin particles, magnetic may be used to bind biotin-conjugated molecules such as antibodies or DNA primers for use in gel agglutination assays.
Other Notes
1 U entspricht der Partikelmenge, die 1 ug (1)-Biotin bindet
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1109326691011089153001S1638
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
concentration
5 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
specific activity
≥2 U/mg
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
59758-10ML-F04061838210715