Wichtige Dokumente
11093266910
Roche
Streptavidin-AP-conjugate for nucleic acid detection
Synonym(e):
streptavidin
Größe auswählen
€ 304,00
Größe auswählen
About This Item
€ 304,00
Empfohlene Produkte
Form
solution
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 200 μL (150U)
Hersteller/Markenname
Roche
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Prepare by diluting the conjugate solution 1:5,000 with 100 mM Tris-HCl, 150mM NaCl, pH 7.5
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)